Få mere at vide
myo-Inositol, TRC
Artikelnummer. 17928324
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17928324 1 g
17938024 10 g
17918994 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17928324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6659951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym myo-Inositol, Inositol, myo- (8CI), Bios I, Cyclohexanehexol, Cyclohexitol, Dambose, Inosital, Inosite, Inositene, Inositina, Inositol, MI, Meat sugar, Mesoinosit, Mesoinosite, Mesoinositol, Mesol, Mesovit, Mouse antialopecia factor, Myoinosite, Myoinositol, Nucite, Phaseomannite, Phaseomannitol, Rat antispectacled eye factor, Scyllite, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanehexol, i-Inositol, iso-Inositol, meso-Inositol
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Formel vægt 180.0634
Procent renhed >95%