Få mere at vide
Myo-Inositol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10723801 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723801 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10723801 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/0385/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 87-89-8
Smeltepunkt 220°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer 77932
Mængde 100 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC navn cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vægt 180.16g/mol
Fysisk form Solid