missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

myo-Inositol, Millipore™

Artikelnummer. 10590771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590771 250 g 250g
10070930 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10590771 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1045070250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87-89-8

Tekniske data

Smeltepunkt 225°C to 227°C
MDL nummer MFCD00077932
Mængde 250 g
Synonym myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit, myo-Inositol
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.