Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15495179
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495179 50 g 50g
15405189 100 g 100g
15415189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495179 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62886.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.31 DKK
    576.65 DKK / 50g
    Spare 63.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Et lipotropt stof | CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opløsninger af myo-inositol kan autoklaveres til brug i cellekultur. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Smeltepunkt 222 °C til 227 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand (50 mg/ml).
Formel vægt 180.16
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystallinsk pulver