Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15415189
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
Artikelnummer. 15415189
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62886.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et lipotropisk middel
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opløsninger af myo-inositol kan autoklaveres til brug i cellekultur. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Smeltepunkt 222°C to 227°C
Farve Hvid
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Opløselighedsinformation It is soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 180.16
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystallinsk pulver