Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, cellekulturkvalitet
Beskrivelse
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den er testet med CHO , L929 og Vero cellelinjer og kan bruges til andre cellekulturapplikationer. En metode til HPLC-identifikation og kvantificering er blevet opnået med dette kemikalie.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opløsninger af myo-inositol kan autoklaveres til brug i cellekultur. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | myo-Inositol |
| Smeltepunkt | 222°C to 227°C |
| Farve | Hvid |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1907329 |
| Merck Index | 14,4978 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water (50mg/ml). |
| Formel vægt | 180.16 |
| Grad | Celledyrkning |
| Vis mere |