Få mere at vide
myo-inositol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041954
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15423539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60828.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et lipotropisk middel
Et lipotropisk middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Smeltepunkt 222°C to 227°C
Farve Hvid
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver