Få mere at vide
myo-Inositol, 99%
Artikelnummer. 15423539
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423539 100 g 100g
15433539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60828.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.64 DKK
    561.65 DKK / 100g
    Spare 62.99 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et lipotropt stof | CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Et lipotropisk middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Smeltepunkt 222 °C til 227 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver