Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, 98+%
Artikelnummer. p-7021305
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11460114
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13586.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inositol
Smeltepunkt 224°C to 227°C
Tæthed 1.75
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥98%