Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, 98+%
Artikelnummer. 11470114
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470114 500 g 500g
11460114 100 g 100g
11480114 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470114 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13586.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale myo-Inositol
Smeltepunkt 224 °C til 227 °C
Tæthed 1.75
Analyseprocentområde 98%
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløseligt i ethanol, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥98%