Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, 98+%
Beskrivelse
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Myo-Inositol er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det er den mest udbredte form for polyoler, der tjener som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler. Det bruges som et utroskab i mange ulovlige stoffer som kokain og metamfetamin. Desuden bruges det som stand-in til kokain på tv og film.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inositol |
| Smeltepunkt | 224 °C til 227 °C |
| Tæthed | 1.75 |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1907329 |
| Merck Index | 14,4978 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløseligt i ethanol, dimethylsulfoxid og alkohol. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | ≥98% |