Få mere at vide
MX69, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499756 50 mg -
16434486 100 mg -
16415947 5 mg -
16403218 10 mg 10mg
16400719 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100892
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MX69
CAS 1005264-47-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H26N2O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 474.57
Formel vægt 474.57
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death