Få mere at vide
Mutant IDH1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Mutant IDH1-IN-1 is a mutant-selective IDH1 inhibitor with with IC50s of 4, 42, 80 and 143 nM against mutant IDH1 R132C/R132C, IDH1 R132H/R132H, IDH1 R132H/WT and wild type IDH1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mutant IDH1-IN-1 |
| CAS | 1355326-21-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H31FN4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.25 mM) |
| SMIL | O=C(C(C1=C(C)C=CC=C1)N(C(CN2C=NC3=C2C=CC=C3)=O)C4=CC(F)=CC=C4)NC5CCCCC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.59 |
| Formel vægt | 498.59 |
| Vis mere |