Få mere at vide
Mutant EGFR inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mutant EGFR inhibitor |
| CAS | 1421373-62-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H30ClN7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM) |
| SMIL | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.03 |
| Formel vægt | 520.03 |
| Vis mere |