Få mere at vide
Mupirocin Lithium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mupirocin Lithium |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 506.3067 |