accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiH3COOHOOHOOOOCH3H3COH(E/Z)

CAS RN 73346-79-9

IUPAC Navn: lithium(1+) 9-{[4-(3,4-dihydroxy-5-{[3-(3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl]methyl}oxan-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl]oxy}nonanoate
Synonymer: lithium(1+) 9-{[4-(3,4-dihydroxy-5-{[3-(3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl]methyl}oxan-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl]oxy}nonanoate
Molekylvægt (g/mol): 506.56
Molekylformel: C26H43LiO9
InChi Key: XFIKMPRBSORKQP-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Li+].CC(O)C(C)C1OC1CC1COC(CC(C)=CC(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)C(O)C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater