missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MUC13 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

1082.11 DKK - 3059.75 DKK

Tekniske data

Antigen MUC13
Koncentration 1500 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer

Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30237972
Dokumentvisning
Proteintech
55487-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30234952
Dokumentvisning
Proteintech
55487-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

The MUC13 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human MUC13. This antibody recognizes human antigen. The MUC13 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data

Tekniske data

MUC13
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
56667
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.