Få mere at vide
Mubritinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16441877 50 mg -
16425718 10 mg 10mg
16436206 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16441877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mubritinib
CAS 366017-09-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23F3N4O2
Mængde 50 mg
Synonym TAK-165
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(CCCCN4N=NC=C4)C=C3)=CO2)C=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 468.47
Formel vægt 468.47
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease