Få mere at vide
MTX-211, MedChemExpress
Beskrivelse
MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MTX-211 |
| CAS | 1952236-05-3 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H14Cl2FN5O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (26.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CS(NC1=CC(C2=CC(C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=NC=N4)=C4C=C2)=CN=C1Cl)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.33 |
| Formel vægt | 478.33 |
| Vis mere |