Få mere at vide
mTOR inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivelse
mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | mTOR inhibitor-1 |
| CAS | 468747-17-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15BrN2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (229.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N/N=C(C1=CC=C(O)C=C1O)\C)C2=CC=C(C)C(Br)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.21 |
| Formel vægt | 363.21 |
| Vis mere |