missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MSI-1436, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451229
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451229 1 mg
16445028 10 mg
16421267 50 mg
16407757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451229 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12219

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MSI-1436 is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of appr 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50, 224 μM).

MSI-1436 is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of appr 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50, 224 μM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MSI-1436
CAS 186139-09-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H72N4O5S
Mængde 1 mg
Synonym Trodusquemine Aminosterol-1436
SMIL NCCCNCCCCNCCCN[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1
Molekylvægt (g/mol) 685.06
Formel vægt 685.06
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.