Få mere at vide
MS436, MedChemExpress
Beskrivelse
MS436 is a new class of bromodomain inhibitor, exhibits potent affinity of an estimated Ki=30-50 nM for the BRD4 BrD1 and a 10-fold selectivity over the BrD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MS436 |
| CAS | 1395084-25-9 |
| Farve | Reddish Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17N5O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25.5 mg/mL (66.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC(C)=C(O)C=C2N)C=C1)(NC3=NC=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.42 |
| Formel vægt | 383.42 |
| Vis mere |