missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MS023, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487646
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487646 100 mg -
16477818 10 mg -
16423777 50 mg -
16420288 5 mg 5mg
16413666 25 mg -
16410326 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19615

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MS023 is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.

MS023 is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MS023
CAS 1831110-54-3
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H25N3O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 66.67 mg/mL (231.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.38 mM)
SMIL CN(CCN)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 287.4
Formel vægt 287.4
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.