Få mere at vide
MRE3008F20, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466527 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16466527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103178
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MRE3008F20
CAS 252979-43-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20N8O3
Mængde 5 mg
SMIL O=C(NC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC3=NN(CCC)C=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN24
Molekylvægt (g/mol) 432.44
Formel vægt 432.44
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death