Få mere at vide
Mps1-IN-3, MedChemExpress
Beskrivelse
Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mps1-IN-3 |
| CAS | 1609584-72-6 |
| Farve | Light Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H31N7O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 537.63 |
| Formel vægt | 537.63 |
| Vis mere |