Få mere at vide
Mps1-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mps1-IN-2 |
| CAS | 1228817-38-6 |
| Farve | Light Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H36N6O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13.33 mg/mL (27.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C1=CN=C(NC2=C(OCC)C=C(N3CCC(O)CC3)C=C2)N=C1N(C4CCCC4)CC5)C5=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.6 |
| Formel vægt | 480.6 |
| Vis mere |