Få mere at vide
MPO-IN-28, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444858
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16444858 10 mg
16437607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16444858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY115486
MedChemExpress MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale MPO-IN-28
CAS 37836-90-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13N5O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 22.73 mg/mL (98.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(NC1=NC(C)=C2C=CC(OC)=CC2=N1)=N
Molekylvægt (g/mol) 231.25
Formel vægt 231.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.