Få mere at vide
MP7, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16476068 10 mg 10mg
16466466 100 mg -
16462207 50 mg 50mg
16438677 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14440
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MP7
CAS 1001409-50-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H22F2N4O4
Mængde 10 mg
Synonym PDK1 inhibitor
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Molekylvægt (g/mol) 516.5
Formel vægt 516.5
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease