Få mere at vide
Moxisylyte hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16412349 1 g -
16408766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16412349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1435
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxisylyte hydrochloride
CAS 964-52-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26ClNO3
Mængde 1 g
Synonym Thymoxamine hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (63.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=C(OCCN(C)C)C=C(C)C(OC(C)=O)=C1)C.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 315.84
Formel vægt 315.84
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation