Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-5 Ucoated ELISA Sæt med plader
ELISA
1968.00 DKK - 6390.00 DKK
Tekniske data
Adgangsnummer P04401
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15591017
Dokumentvisning
Invitrogen™
88-7054-22
2 x 96 prøver
1968.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15501027
Dokumentvisning
Invitrogen™
88-7054-76
20 x 96 tests
6390.00 DKK
Pakke med 20
Se alternative produkter
Spar op til  370.00 DKK
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15521027
Dokumentvisning
Invitrogen™
88-7054-86
10 x 96 tests
4460.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Musen Interleukin-5 (IL-5) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-5. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-5 er et cytokin, der fungerer som en vækst- og differentieringsfaktor for både B-celler og eosinofiler. IL-5 cytokin er en hovedregulator af eosinopoiesis, eosinofil modning og aktivering. Den forhøjede produktion af dette cytokin er rapporteret at være relateret til astma eller hypereosinofile syndromer. Receptoren for IL-5-cytokin er en heterodimer, hvis beta-underenhed deles med receptorerne for interleukin 3 (IL3) og kolonistimulerende faktor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5 danner sammen med dem for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13) og CSF2 en cytokin-genklynge på kromosom 5. IL-5, IL4 og IL13 har vist sig at være reguleret koordineret af langrækkende regulatoriske elementer spredt over 120 kilobaser på kromosom 5q31.
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Mus IL-5 Ucoated ELISA Sæt med plader