Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-5 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15501027
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 15501027
Brand: Invitrogen™ 88705476
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen Interleukin-5 (IL-5) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-5. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P04401
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Indhold og opbevaring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate: 1X TMB Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttype ELISA
Prøvetype Lavage væske, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRFB-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF; GDCF-2; HC11; HSMCR30; MCAF; MCP-1; MCP1; SCYA2; SMC-CF
Gen-id (Entrez) 16191
Gen symbol GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof Biotin
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Lavage Fluid 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-5
Mål IL-5
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min