Få mere at vide
Gibco™ Mus (ICR) inaktiverede embryonale fibroblaster
Artikelnummer. 15217259 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15217259 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15217259 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A24903
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Mus (ICR) inaktiverede embryonale fibroblaster
Muse-embryonale fibroblaster (MEF'er) bruges som et fødelag, når man dyrker muse- og humane embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er). De er isoleret fra muse (stamme ICR) embryoner. Cellerne udvides og inaktiveres afγ bestråling og kryokonserveret. Forud for kryokonservering testes cellerne for levedygtighed (>80 % post-optøning levedygtighed), verificeres for vækststop ved at udplade inaktiverede celler ved lav tæthed og monitorering for foci af cellevækst efter 14 dage i kultur, og også testet for deres evne til at understøtte vækst af museembryonale stamceller (mESCs), humane embryonale stamceller (4ESC'er), humane embryonale celle-ekspressionsmarkører (4EScO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen.
Alder Føtal
Celletype Fødeceller (fibroblast)
Kultur Type Feeder afhængig
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Produkttype Mus embryonal fibroblast
Mængde 1 ml