Få mere at vide
Invitrogen™ Mus GM-CSF Ucoated ELISA Sæt med plader
ELISA
1966.00 DKK - 4455.00 DKK
Tekniske data
Adgangsnummer P01587
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15551117
Dokumentvisning
Invitrogen™
88-7334-86
10 x 96 tests
4455.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15531117
Dokumentvisning
Invitrogen™
88-7334-22
2 x 96 prøver
1966.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Muse Granulocyt Makrofag Koloni Stimulerende Faktor (GM-CSF) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-GM-CSF. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
GM-CSF-genet koder for et cytokin, der regulerer produktionen, differentieringen og funktionen af makrofager og granulocytter. Den aktive form af proteinet eksisterer som en homodimer i det ekstracellulære rum. Dette gen er placeret i en klynge af beslægtede gener i kromosomregionen 5q31, som er blevet forbundet med interstitielle deletioner i 5q-syndromet og akut myeloid leukæmi. Andre gener i klyngen inkluderer interleukin 4, 5 og 13. Genet er involveret i at fremme vævsbetændelse. Forhøjede niveauer af cytokiner, inklusive det, der produceres af dette gen, er blevet observeret hos SARS-CoV-2-inficerede patienter med akut respiratorisk distress-syndrom. Mus, der mangler dette gen eller dets receptor, har vist sig at udvikle pulmonal alveolær proteinose.
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Mus GM-CSF Ucoated ELISA Sæt med plader