Få mere at vide
Invitrogen™ Mus GM-CSF Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15531117
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 15531117
Brand: Invitrogen™ 88733422
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Muse Granulocyt Makrofag Koloni Stimulerende Faktor (GM-CSF) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-GM-CSF. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01587
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Indhold og opbevaring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate: 1X TMB Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias colony stimulating factor 2; colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor; CSF; CSF2; Csfgm; cytokine; GMCSF; Gm-CSf; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; molgramostin; put. GM-CSF; sargramostimcolony stimulating factor 2; colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor; CSF; CSF2; Csfgm; cytokine; GMCSF; Gm-CSf; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; molgramostin; put. GM-CSF; sargramostim; IFN-g; Ifg
Gen-id (Entrez) 12981
Gen symbol IFN-g, Ifg
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof Biotin
Protein aliaser GM-CSF, Colony-stimulating factor, CSF
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor, kolonistimulerende faktor, CSF12
Mål GM-CSF
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min