Få mere at vide
Gibco™ Mus (CD-1) Kryokonserverede hepatocytter, udpladelig hankøn
Artikelnummer. 10890041 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10890041 1,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10890041 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. MSCP10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11210.00 DKK
    8295.65 DKK / 1.5ml
    Spare 2914.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Mus (CD-1) kryopreserverede hepatocytter, pladeable hanner er blevet karakteriseret for generelle enzymaktiviteter i fase I og fase II af lægemiddelmetabolisme.
Disse pladerbare kryopreserverede hanmus (CD-1) hepatocytter er blevet karakteriseret for generelle enzymaktiviteter i fase I og fase II.
Celler pr. hætteglas: 4-8 mil.
Få de resultater, du har brug for, med GIBCO™ hepatocytter
Hepatocytter af høj kvalitet, med høj levedygtighed, korrekt cellemorfologi og metabolisk funktion, øger evnen til at trække in vitro/in vivo-korrelationer og træffe fornuftige beslutninger om en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isolationsteknikker kombineret med strenge frigivelseskrav sikrer, at du modtager kryoreservede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hver parti testes for:
  • Levedygtighed ≥75%
  • Fastgørelseseffektivitet
  • Monolagsdannelse og integritet
  • Confluens >80% på dag 3
  • Fase I og II enzymaktiviteter
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos mennesker eller dyr.
Bemærk:
Disse produkter kræver forsendelse i LN2 dampdewars, og der kan derfor være ekstra gebyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i en kryoopbevaring dewar eller -135 °C fryser.
Cellelinje Grundskole
Celletype Hepatocytter
Kultur Type Hepatocytcellekultur
Form Kryokonserveret
Køn Han
Arter Mus
Væv Lever
Donorkilde Samlet
Antal celler 4-8 x 10 6
Produktlinje Gibco
Produkttype Hepatocytter
Mængde 1,5 ml