Få mere at vide
Mosapride citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438398 10 mg
16424287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0189A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H33ClFN3O10
Mængde 10 mg
Synonym TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 614.02
Formel vægt 614.02
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation