Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mosapride citrat
Artikelnummer. 16621832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16621832 5 g
16611832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16621832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463200050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112885-42-4
Molekylær formel C27H33ClFN3O10
Molekylvægt (g/mol) 614.02
MDL nummer MFCD01666680
InChI nøgle HUZTYZBFZKRPFG-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 4-amino-5-chlor-2-ethoxy-N-({4-[(4-fluorphenyl)methyl]morpholin-2-yl}methyl)benzamid
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mosapride citrate
Mængde 5 g
Formel vægt 614.02