Få mere at vide
Morpholin-3-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15589523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15589523 25 g 25g
15569523 1 g 1g
15579523 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15589523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460530250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-11-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-11-5
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00631009
InChI nøgle VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinone, 3-ketomorpholine, morpholinone, morpholine-3-one, 3-oxomorpholine, 3-oxo-morpholine, acmc-1bpa5, ksc180o3n, morpholin-3-one; 3-morpholone
PubChem CID 66953
IUPAC navn morpholin-3-on
SMIL O=C1COCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholin-3-one
Smeltepunkt 106.0°C to 108.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 101.11
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morpholin-3-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.