Tekniske data
| Absorbans | 0.03 max. at 280nm |
| Kemisk navn eller materiale | MOPS |
| Absorbansbetingelser | (1M aq. soln.) (1 cm cell) |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Oplysninger om nedbrydning | >277°C |
| pH | 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Vis mere |