Få mere at vide
Moperone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moperone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FNO2/c1-17-4-8-19(9-5-17)22(26)12-15-24(16-13-22)14-2-3-21(25)18-6-10-20(23)11-7-18/h4-11,26H,2-3,12-16H2,1H3 |
| Formel vægt | 355.1948 |