Få mere at vide
Montelukast Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30475909
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475909 25 mg
30468846 10 mg
30466546 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56803525MG
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266620-74-9
Molekylær formel C35 H36 Cl N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 618.18
Synonym 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfonyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Sulfone
IUPAC navn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfonylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)(=O)CC5(CC(=O)O)CC5
Specifica
Kemisk navn eller materiale Montelukast Sulfone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H36ClNO5S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(43(41,42)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-/m1/s1
Formel vægt 617.2003
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.