CAS RN 1266620-74-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Montelukast Sulfone, TRC
CAS: 1266620-74-9 Molekylær formel: C35 H36 Cl N O5 S Molekylvægt (g/mol): 618.18 Synonym: 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfonyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid,Montelukast Sulfone IUPAC navn: 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfonylmethyl]cyclopropyl]acetic acid SMIL: CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)(=O)CC5(CC(=O)O)CC5