Få mere at vide
Montelukast Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Montelukast Sulfone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO5S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(43(41,42)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-/m1/s1 |
| Formel vægt | 617.2003 |