missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monosulfuron Ester, TRC

Artikelnummer. 30482688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482688 500 mg
30478826 250 mg
30477079 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM175070500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 175076-90-1
Molekylær formel C14 H14 N4 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 350.3498
Synonym Monosulfuron-ester, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, Monosulfuron ester, Monosulfuron-methyl, NK 94827
IUPAC navn methyl 2-[(4-methylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
SMIL COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nccc(C)n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monosulfuron-ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O5S/c1-9-7-8-15-13(16-9)17-14(20)18-24(21,22)11-6-4-3-5-10(11)12(19)23-2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17,18,20)
Formel vægt 350.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.