CAS RN 175076-90-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Monosulfuron Ester, TRC
CAS: 175076-90-1 Molekylær formel: C14 H14 N4 O5 S Molekylvægt (g/mol): 350.3498 Synonym: Monosulfuron-ester,Benzoic acid, 2-[[[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester,Monosulfuron ester,Monosulfuron-methyl,NK 94827 IUPAC navn: methyl 2-[(4-methylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate SMIL: COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nccc(C)n2