missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monoethyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30009950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009950 50 mg
30007401 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54258050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2306-33-4
Molekylær formel C10 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-ethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester (9CI), Phthalic acid, ethyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monoethyl ester (8CI), Ethyl 2-carboxybenzoate, Monoethyl phthalate
IUPAC navn 2-ethoxycarbonylbenzoic acid
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monoethyl Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 194.0579
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.