CAS RN 2306-33-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Monoethyl Phthalate, TRC
CAS: 2306-33-4 Molekylær formel: C10 H10 O4 Molekylvægt (g/mol): 194.18 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-ethyl ester,1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester (9CI),Phthalic acid, ethyl ester (6CI,7CI),Phthalic acid, monoethyl ester (8CI),Ethyl 2-carboxybenzoate,Monoethyl phthalate IUPAC navn: 2-ethoxycarbonylbenzoic acid SMIL: CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O