Få mere at vide
Monocyclohexyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30004380
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004380 100 mg
30003346 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM526600100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7517-36-4
Molekylær formel C14 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 248.27
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monocyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, cyclohexyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monocyclohexyl ester (8CI), Cyclohexyl hydrogen phthalate, Monocyclohexyl phthalate
IUPAC navn 2-cyclohexyloxycarbonylbenzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monocyclohexyl Phthalate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O4/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2,(H,15,16)
Formel vægt 248.1049