missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-sec-butyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30472132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30472132 2.5 g 2.5g
30466243 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5251102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53623-59-9
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid sec-Butyl Ester, NSC 29059
IUPAC navn 2-butan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
SMIL CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-sec-butyl Phthalate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-8(2)16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 222.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.