CAS RN 53623-59-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono-sec-butyl Phthalate, TRC
CAS: 53623-59-9 Molekylær formel: C12H14O4 Molekylvægt (g/mol): 222.24 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-methylpropyl) Ester,1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(1-methylpropyl) Ester,Phthalic Acid sec-Butyl Ester,NSC 29059 IUPAC navn: 2-butan-2-yloxycarbonylbenzoic acid SMIL: CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O